Drukuj
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 PLN
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.138 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17287664
Numer CAS: 816449-68-0