Drukuj
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 189 PLN
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836511
Numer CAS: 937636-18-5