Drukuj
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 429 PLN
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClFNO₄S
Temp. Wrzenia: 145 °C
Temp. topnienia: 69…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11858095
Numer CAS: 1146290-36-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II