Drukuj
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501509-1G PC501509-250MG PC501509-5G
APOSPC501509-1GEA 691 PLN
APOSPC501509-1G APOSPC501509-250MG APOSPC501509-5G
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22581043
Numer CAS: 1404194-50-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 II