Drukuj
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 1210 PLN
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194832
Numer CAS: 1378671-81-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III