Drukuj
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 348 PLN
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22580924
Numer CAS: 1404195-06-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III