Drukuj
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 160 PLN
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18641903
Numer CAS: 158178-35-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III