Drukuj
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501473-1G PC501473-5G PC501473-25G
APOSPC501473-1GEA 356 PLN
APOSPC501473-1G APOSPC501473-5G APOSPC501473-25G
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Methyl 2-fluoro-3-iodobenzoate
Formuła: C₈H₆FIO₂
MW: 280.035 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12032199
Numer CAS: 1260830-14-5