Drukuj
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 406 PLN
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00273345
Numer CAS: 128577-47-9