Drukuj
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 3830 PLN
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28397844
Numer CAS: 1034325-63-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III