Drukuj
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 696 PLN
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. topnienia: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185621
Numer CAS: 883987-74-4