Drukuj
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 110 PLN
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Temp. topnienia: 50…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12172991
Numer CAS: 883987-72-2