Drukuj
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 3160 PLN
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.043 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28348640
Numer CAS: 78126-14-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III