Drukuj
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 290 PLN
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267.115 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28348619
Numer CAS: 1401796-84-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III