Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 1680 PLN
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28348592
Numer CAS: 1807120-19-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III