Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 530 PLN
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formuła: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26687842
Numer CAS: 1540204-53-2