Drukuj
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 406 PLN
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅BrFNO₃
MW: 262.033 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23711759
Numer CAS: 1427431-58-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III