Drukuj
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501144-1G PC501144-250MG PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA 2370 PLN
APOSPC501144-1G APOSPC501144-250MG APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185622
Numer CAS: 1104543-73-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III