Drukuj
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 1890 PLN
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₃BrF₄N₂O₂
MW: 303.009 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28515422
Numer CAS: 1820687-67-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III