Drukuj
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 3250 PLN
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₃BrClF₃N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01658359
Numer CAS: 39215-09-3