Drukuj
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-2-nitrophenyl triflate, 5-Fluoro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene
PC50101-1G PC50101-250MG PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA 1570 PLN
APOSPC50101-1G APOSPC50101-250MG APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇H₃F₄NO₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25541894
Numer CAS: 722536-28-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III