Drukuj
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 3050 PLN
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formuła: C₈H₃BrF₄N₂
MW: 283.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28154938
Numer CAS: 1822861-98-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III