Drukuj
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 305 PLN
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.068 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12768652
Numer CAS: 864054-55-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III