Drukuj
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 992 PLN
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.041 g/mol
Temp. Wrzenia: 133 °C (5 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036116
Numer CAS: 946605-55-6