Drukuj
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 1240 PLN
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formuła: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160.078 g/mol
Temp. topnienia: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18802742
Numer CAS: 60186-14-3