Drukuj
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 4820 PLN
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398192
Numer CAS: 1261482-51-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III