Drukuj
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 290 PLN
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₃I
MW: 364.929 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398194
Numer CAS: 1261457-09-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II