Drukuj
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 290 PLN
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398177
Numer CAS: 959632-19-0