Drukuj
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 290 PLN
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆F₃IO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103433
Numer CAS: 1823318-98-4