Drukuj
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 PLN
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅BrClFO₂S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28096606
Numer CAS: 1820684-91-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II