Drukuj
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC500597-1G PC500597-250MG PC500597-5G
APOSPC500597-1GEA 2030 PLN
APOSPC500597-1G APOSPC500597-250MG APOSPC500597-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297.069 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD27931130
Numer CAS: 875895-66-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III