Drukuj
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 1390 PLN
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
Temp. topnienia: 140…145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22492213
Numer CAS: 859213-39-1