Drukuj
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 574 PLN
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formuła: C₈H₈BrFO
Temp. Wrzenia: 54 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096600
Numer CAS: 1780981-61-4