Drukuj
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 2180 PLN
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28096626
Numer CAS: 1820717-85-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III