Drukuj
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 PLN
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formuła: C₇H₆F₄N₂O
MW: 210.129 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28096583
Numer CAS: 1804386-40-0