Drukuj
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
PC500562-1G PC500562-250MG PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA 4530 PLN
APOSPC500562-1G APOSPC500562-250MG APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18205514
Numer CAS: 945995-09-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III