Drukuj
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-formylbenzyl bromide, α-Bromo-3-fluoro-p-tolualdehyde
PC500558-1G PC500558-250MG PC500558-5G PC500558-25G
APOSPC500558-1GEA 2020 PLN
APOSPC500558-1G APOSPC500558-250MG APOSPC500558-5G APOSPC500558-25G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28096625
Numer CAS: 1416980-24-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III