Drukuj
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 1150 PLN
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18394043
Numer CAS: 1246527-18-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III