Drukuj
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500541-5G PC500541-1G PC500541-250MG
APOSPC500541-5GEA 3720 PLN
APOSPC500541-5G APOSPC500541-1G APOSPC500541-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅Br₂F₃O
MW: 345.939 g/mol
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22491122
Numer CAS: 1697955-36-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III