Drukuj
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 1450 PLN
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18394044
Numer CAS: 853368-35-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III