Drukuj
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-5-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500506-1G PC500506-250MG PC500506-5G
APOSPC500506-1GEA 2030 PLN
APOSPC500506-1G APOSPC500506-250MG APOSPC500506-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₅Br₂F₃O
MW: 345.939 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22491116
Numer CAS: 1523196-85-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III