Drukuj
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC500497-1G PC500497-5G PC500497-10G
APOSPC500497-1GEA 1060 PLN
APOSPC500497-1G APOSPC500497-5G APOSPC500497-10G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18447606
Numer CAS: 886615-31-2