Drukuj
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 1150 PLN
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11846056
Numer CAS: 943830-79-3