Drukuj
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 3830 PLN
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formuła: C₉F₁₈
Temp. Wrzenia: 124…125 °C (749 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153236
Numer CAS: 423-02-9