Drukuj
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 1600 PLN
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18378634
Numer CAS: 1379351-68-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III