Drukuj
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 1910 PLN
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18378583
Numer CAS: 680610-75-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III