Drukuj
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-m-toluic acid
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 3540 PLN
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18378684
Numer CAS: 89540-20-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III