Drukuj
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 3090 PLN
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈BrFO₂
MW: 235.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847142
Numer CAS: 1260903-35-2