Drukuj
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 305 PLN
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19686184
Numer CAS: 1349708-91-3