Drukuj
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 633 PLN
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26142710
Numer CAS: 1603584-72-0